Learn More
Epredia™ Réactif bleuissant Shandon™
Utilisez une solution douce à régulation de pH pour le bleuissement de l’hématoxyline grâce au réactif bleuissant Epredia™ ShandonTM.
Marque:  Epredia™ 6769002
Code produit. 10127998
  • 41.00€ / 4L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Utilisez une solution douce à régulation de pH pour le bleuissement de l’hématoxyline grâce au réactif bleuissant Thermo Scientific™ Shandon™. Elle se substitue aux rinçages alcalins forts ou aux long nettoyages sous l’eau du robinet qui peuvent entraîner une perte des cellules ou des coupes de tissus.
  • prêts à l’emploi
  • pH soigneusement contrôlé pour un bleuissement totalement efficace
Spécification
Spécification
Réactif bleuissant
4 L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P235-Tenir au frais.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P330-Rincer la bouche.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol