Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures
En PVC rigide de haute qualité. Les plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures Buerkle™ conviennent aux besoins universels ou aux besoins de stockage des laboratoires.
Marque:  Buerkle™ 4203-3030
44.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11843542
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • PVC
  • Forme peu profonde
  • Parois épaisses, incassables
  • Largement résistant aux acides et aux alcalis
  • Résistance aux températures allant de -30°C à +70°C
Spécification
Spécification
Base intérieure : 310 x 410 mm ; bord externe : 370 x 470 mm
60 mm
PVC
410 mm (base intérieure), 470 mm (base extérieure)
Rectangulaires
Noir
310 mm (base intérieure), 370 mm (base extérieure)
Bac photographique
2.36 in