Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures
En PVC rigide de haute qualité. Les plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures Buerkle™ conviennent aux besoins universels ou aux besoins de stockage des laboratoires.
Marque: Buerkle™ 4203-2050
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Beschreibung
- PVC
- Forme peu profonde
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Résistance aux températures allant de -30°C à +70°C
Spezifikation
Base intérieure : 510 x 610 mm ; bord externe : 590 x 680 mm | |
70 mm | |
PVC | |
610 mm (base intérieure), 680 mm (base extérieure) | |
Rectangulaires |
Rouge | |
510 mm (base intérieure), 590 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
2,75 in |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur