Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures
En PVC rigide de haute qualité. Les plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures Buerkle™ conviennent aux besoins universels ou aux besoins de stockage des laboratoires.
Marque: Buerkle™ 4203-2030
44.66 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.53500kg
Description
- PVC
- Forme peu profonde
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Résistance aux températures allant de -30°C à +70°C
Spécification
Base intérieure : 310 x 410 mm ; bord externe : 370 x 470 mm | |
60 mm | |
PVC | |
410 mm (base intérieure), 470 mm (base extérieure) | |
Rectangulaires |
Rouge | |
310 mm (base intérieure), 370 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
2,36 in |