Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures
En PVC rigide de haute qualité. Les plateaux photographiques peu profonds sans rainures inférieures Buerkle™ conviennent aux besoins universels ou aux besoins de stockage des laboratoires.
Marque: Buerkle™ 4203-1050
120.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Forme peu profonde
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Résistance aux températures allant de -30°C à +70°C
Spécification
Base intérieure : 510 x 610 mm ; bord externe : 590 x 680 mm | |
70 mm | |
PVC | |
610 mm (base intérieure), 680 mm (base extérieure) | |
Rectangulaires |
Blanc | |
510 mm (base intérieure), 590 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
2.75 in |