Learn More
Buerkle™ Vanne à trois voies
Click to view available options
Matériau:
PVDF
Polypropylène, polyéthylène
À utiliser avec:
Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre
Tuyau de 5 à 7 mm de diamètre
Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre
Tuyau de 9 à 11 mm de diamètre
Largeur totale (métrique):
4 mm
6 mm
8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
Vannes à trois voies en PVDF :
- excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
- Température de fonctionnement : +0 à +40 °Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Vannes à trois voies en PP/PE :
- pour usage industriel, rouge/blanc
- Température de fonctionnement : +5 à +40°C
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 2011/65/EC |
| À utiliser avec | Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre |
| Comprend | Plaque de montage |
| Température max. de fonctionnement (métrique) | 40°C |
| Matériau | PVDF |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | 0°C |
| Largeur totale (métrique) | 8 mm |
| Type | Vanne à 3 voies |
| Largeur (métrique) | 8 mm |