Learn More
Buerkle™ Vanne à trois voies
Les vannes à trois voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
Marque: Buerkle™ 8608-0080
22.19 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
Vannes à trois voies en PVDF :
- excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
- Température de fonctionnement : +0 à +40 °Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Vannes à trois voies en PP/PE :
- pour usage industriel, rouge/blanc
- Température de fonctionnement : +5 à +40°C
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Spécification
Tuyau de 7 à 9 mm de diamètre | |
40°C | |
0°C |
Plaque de montage | |
PVDF | |
6 mm |