Learn More
Buerkle™ Vanne à trois voies
Les vannes à trois voies sont utilisées pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction.
Marque: Buerkle™ 8606-0120
16.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01500kg
Description
Pour le transfert de liquides ou de gaz afin de libérer le flux, le bloquer ou changer sa direction
Vannes à trois voies en PVDF :
- excellente résistance aux substances chimiques, transparent, adapté aux denrées alimentaires
- Température de fonctionnement : +0 à +40 °Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Vannes à trois voies en PP/PE :
- pour usage industriel, rouge/blanc
- Température de fonctionnement : +5 à +40°C
- Résistance à la compression max. 1 bar
- Avec plaque de montage pour une installation facile
Spécification
Tuyau de 11 à 13 mm de diamètre | |
40°C | |
5°C | |
Vanne à 3 voies | |
1 bar |
Plaque de montage | |
Polypropylène, polyéthylène | |
8 mm | |
8 mm |