Learn More
Buerkle™ Plateau photographique peu profond avec rainures inférieures
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Couleur:
Blanc
Noir
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PVC
- Bien adapté comme plateau de développement de film
- Les nervures surélevées empêchent le papier photographique de coller à la base du plateau
- Le liquide peut être versé facilement à partir des bords du plateau
- Parois épaisses
- Incassables.
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à la température de 30°C à 60°C maximum
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 180 x 230 x 40 mm |
| Description | Bac photographique |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Longueur (métrique) | 140 mm (base intérieure), 180 mm (bordure extérieure) |
| Matériau | PVC |
| Type | Bac photographique |
| Largeur (métrique) | 190 mm (base intérieure), 230 mm (bordure extérieure) |
| Comprend | Fond rainuré |
| Hauteur (impériale) | 1.57 in |
| Afficher plus |