Learn More
Cole-Parmer™ Incubateurs agitateurs avec QI/QO
Les incubateurs à agitation Stuart™ avec QI/QO sont parfaits pour les procédures de culture cellulaire et sont conformes aux exigences des organismes de réglementation
Marque: Cole-Parmer™ 79520-18
Description
- La combinaison agitateur et incubateur rend ces instruments parfaits pour les procédures de culture cellulaire
- La vitesse d’agitation contrôlée par microprocesseur est un gage de précision
- La circulation d’air forcée assure une température uniforme dans la chambre.
- Réglez et visualisez facilement la température et la vitesse sur l’affichage numérique
- Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
- Le mouvement d’agitation orbital garantit un mélange homogène tout en favorisant la croissance bactérienne
- Tous les modèles disposent d’un minuteur qui peut être réglé de 1 seconde à 9 jours
- Une fois le compte à rebours du minuteur terminé, une alarme retentira et l’action d’agitation s’arrêtera alors que l’incubateur continuera à fonctionner
- La plateforme rétractable permet d’accéder facilement aux échantillons à l’arrière de l’incubateur, mais se verrouille pendant le fonctionnement
- Connexion USB intégrée et logiciel dédié permettant une surveillance à long terme de la température de l’incubateur via un PC
- Les modèles qui incluent la documentation IQ/OQ (qualification d’installation/qualification opérationnelle) sont conformes aux exigences de l’organisme de réglementation
Spécification
16 mm (0,625 in) | |
230 V | |
Grandes capacités - 115 L | |
50 Hz | |
46,5 x 62,3 x 39,5 cm | |
39.5 cm | |
46.5 cm | |
62.3 cm | |
Numérique | |
Qualification d’installation / qualification opérationnelle (QI/QO) |
30 à 300 tr/min | |
60 °C max | |
140°F max | |
52,6 x 39 cm | |
15.6 in. | |
18.3 in. | |
24.5 in. | |
SI600/IQOQ | |
Applications pour la culture cellulaire | |
1 sec à 9 jours |