Learn More
SPEX CertiPrep™ Broyeur à billes haute énergie Mixer/Mill™
Code produit. 12548696 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12548696
Marque: SPEX CertiPrep™ 8000M230
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réduit les échantillons en fonction d’une finesse analytique et peut être utilisé pour l’alliage mécanique et le nanobroyage.
Vibro-broyeur homogénéiseur 135mL
• Capacité 40 à 135mL/bol
• Broyage par impacts
• Homogénéisation de poudres
• Adaptateur pour 7 tubes 2,5 m et microplaque
• Broyage par impacts de bille, générés par le mouvement de va et vient du bol de broyage
• Broie roches, ciments, céramiques, verres… jusqu'à 10g et homogénéise poudres, pigments, alliages métalliques… jusqu'à 50mL
• Possibilité de broyage en milieu humide avec les bols agate, acier inox, carbure de tungstène
• Affichage numérique du temps de broyage de 1 sec à 99 min
• Sécurité empêchant l'accès au bol en mouvement
• Broyeur homogénéiseur à billes
• Accessoires obligatoires bol ou adaptateur
Spécification
Dimensions (L x l x H) 53 x 56 x 36 cm
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Puissance (CV) 1425 tr/min à 50 Hz
Type de bouchon Prise EU
Vitesse 875 cycles/min
Tension 230 V