Learn More
SH3D19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | SH3D19 |
---|---|
Concentration | 0.25 mg/mL |
Applications | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16891085
|
Proteintech
21499-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16881085
|
Proteintech
21499-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May play a role in regulating A disintegrin and metalloproteases (ADAMs) in the signaling of EGFR-ligand shedding. May be involved in suppression of Ras-induced cellular transformation and Ras-mediated activation of ELK1. Plays a role in the regulation of cell morphology and cytoskeletal organization.Spécification
SH3D19 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q5HYK7, Q91X43 | |
152503, 27059, 295171 | |
SH3D19 Fusion Protein Ag15915 | |
Primary | |
-20°C | |
SH3D19 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADAM binding protein Eve 1, EBP, EEN binding protein, EVE1, Kryn, SH3 domain containing 19, SH3D19, SH3P19 | |
SH3D19 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |