Learn More
Trajan™ Ferrules pour instruments Thermo Scientific
SilTite FingerTite permet une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils
Marque: Trajan™ 0726549
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Système de ferrule de nouvelle génération pour la chromatographie en phase gazeuse
- Élimine les fuites
- Pas de contamination
- Pas de resserrage nécessaire après un cycle de température
- Spectres plus propres pour de meilleures correspondances de bibliothèques
Spécification
Graphite / Vespel | |
Détecteur / Injecteurs | |
de 0,10 à 0,25 mm |