Learn More
Trajan™ Seringues SGE™ pour vannes Rheodyne et Valco
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
60.00€ - 122.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 22 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,028 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,71 mm |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
Type de produit | Seringue manuelle LC avec aiguille |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12766967
|
Trajan™
005312 |
100 μl | Amovible |
83.20€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10197110
|
Trajan™
005300 |
100 μl | Fixe |
60.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12756987
|
Trajan™
007312 |
500 μl | Amovible |
82.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15258503
|
Trajan™
008505 |
2,5 ml | Amovible |
122.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Aiguille à coupe carrée sans électroconicité
- Les aiguilles font 2 po, sont de calibre 22 et font 0,028 po de diamètre externe
Spécification
22 G | |
0,71 mm | |
Seringue manuelle LC avec aiguille | |
Arrondi |
0,028 in | |
2 in | |
Chaque | |
Vannes Rheodyne et Valco |