Learn More
SGE™ Liner à débit non divisé avec entrée conique simple et laine de quartz
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Description
- Tous les inserts sont désactivés selon le principe de désactivation de phase gazeuse à haute température (420°C)
- Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
- Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
Spécification
Spécification
| Comprend | Entrée conique unique |
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 7,85 cm |
| Matériau de remplissage | Laine de quartz |
| Product Type | Insert à débit non divisé GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,4 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |