Learn More
SGE™ Revêtement divisé avec laine de quartz
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Tous les inserts sont désactivés selon le principe de désactivation de phase gazeuse à haute température (420°C)
- Conditionnement dans des blisters pour éviter toute contamination
- Aucune réaction indésirable dans les échantillons grâce à la réduction des sites actifs
- Favorise le mélange des analytes et améliore la quantification
- Fournit une grande surface qui facilite la vaporisation d’échantillons liquides
- Fait office de piège pour recueillir les résidus non volatils de l’échantillon
- Empêche l’échantillon de frapper le fond de l’injecteur avant la volatilisation
Spécification
Spécification
| Quantité | 5/boîte |
| Longueur (métrique) | 7,85 cm |
| Matériau de remplissage | Laine de quartz |
| Product Type | Insert avec division GC |
| Diamètre (métrique) interne | 0,4 cm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |