Learn More
Trajan™ Colonnes SolGel WAX
Polyéthylène glycol (PEG) dans une matrice Sol-Gel. Phase WAX polaire robuste à haute température
Marque: Trajan™ 054791
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyéthylène glycol lié
- Colonne très robuste à haute température
- Moins sensible aux dommages causés par l’oxygène que les phases de cire classiques
- Phase polaire
- Faible ressuage et inerte
Spécification
280°C | |
Colonne GC | |
Polyéthylène glycol | |
Acides, Amines aliphatiques, Amines aromatiques, Analyse des boissons alcoolisées, Huiles essentielles, Alimentaire - EMAG, Phénols, Sucres-acétates alditol | |
0,25 μm | |
SolGel-Wax | |
Silice fondue |
Interactions liaison hydrogène ou dipôle | |
0,25 mm | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
30°C à 260/280°C | |
60 m | |
Polaire |