Learn More
SGE™ Kits de démarrage pour le système de ferrule SilTite™ FingerTite
Pour systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Marque:  SGE™ 0736105
Code produit. 15238953
  • 160.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
SilTite FingerTite est le système de ferrule de nouvelle génération pour les systèmes de chromatographie en phase gazeuse, assurant une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils. Chaque kit de démarrage comprend toutes les pièces nécessaires pour convertir un système GC (un injecteur et un détecteur) en système SilTite FingerTite. Le système ne nécessite aucune modification permanente de l’instrument—le retour aux connexions classiques peut être effectué rapidement et facilement.
  • Simplicité d’utilisation
  • Connexion fiable
  • Sans fuite à chaque fois
  • Élimine la contamination provoquée par les ferrules de Vespel™ ou de graphite
  • Pas de resserrage nécessaire des ferrules après un cycle de température
  • Réduit l’air de fond
  • PAS D’OUTILS (FingerTite)
Spécification
Spécification
Kit de démarrage SilTite FingerTite
5 x Écrous femelles, 10 x ferrules avec orifice de 0,5 mm, 1 x outil de mesure
Diamètre interne de 0,53 mm Colonnes