Learn More
SGE™ Kits de démarrage de ferrules SilTite™
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D.I. de 0,32 mm Colonne
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne
Diamètre interne de 0,53 mm Colonne
Comprend:
Dix ferrules de 0,4 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de 0,5 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de 0,8 mm de D.I. et 2 écrous
Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert. Dix ferrules de dia. int. 0,4 mm et 2 écrous, et 2 joints de base d’insert
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Description
Construits à partir de matériaux identiques, la ferrule et l’écrou s’élargissent et se resserrent à mesure que la température augmente et diminue. À utiliser avec la plupart des principales interfaces d’instruments GC/MS.
Ferrules SilTite
- Le métal unique SilTite 100 % non-contaminant n’exige pas de resserrage après utilisation
- Forment un joint étanche solide, permanent autour de la colonne capillaire.
- La base de la ferrule est plate pour former un joint étanche avec l’interface MS
- Idéales pour les applications à haute pression
- Température maximale : 500°CC (932°F)
- À utiliser avec l’écrou SilTite fourni
- Écrous Non-Swagelok™ avec deux encoches sur leur surface externe
- Le cône intérieur de l’écrou correspond à l’angle de la ferrule, ce qui garantit une fermeture homogène de la ferrule autour de la colonne pour éliminer les fuites
- Les ferrules sont faciles à retirer des écrous, même quand ils sont toujours fixés à la colonne capillaire
- Réutilisable
- Pour les raccordements de l’interface GC/MS : 10 ferrules et 2 écrous
- Pour les injecteurs à division / sans division : 10 ferrules, 2 écrous et 2 joints d’entrée SilTite avec base en or
Spécification
Spécification
| Type | Kit de ferrules |
| À utiliser avec (application) | Connexion d’interfaces GC/MS |
| À utiliser avec (équipement) | D.I. : 0,1 à 0,25 mm Colonne |
| Matériau | Métal |
| Quantité | 10/boîte |
| Comprend | Dix ferrules de 0,4 mm de D.I. et 2 écrous |