Learn More
SGE™ Kits de répartiteur 3 ports SilFlow™ GC
Plateforme micro fluidique hautement efficace et fiable pour améliorer la connectivité GC.
Marque:  SGE™ 123720
Code produit. 15289173
  • 774.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le kit comprend un dispositif de microcanaux SilFlow (MCD), un outil FingerTite SilTite, un support de montage, ainsi que des ferrules, des écrous et des ferrules obturatrices pour la configuration
  • Tubulure de diamètre extérieur 1,1 mm non incluse
Spécification
Spécification
Répartiteur de ports
Ports B et C 0,25/0,32 mm
Dispositif de microcanaux SGE Silflow
1,1 mm
Dispositif de microcanaux (MCD) SilFlow, outil FingerTite SilTite, support de montage, ferrules de tailles adaptées, écrous et ferrules obturatrices pour la configuration