Learn More
SGE™ Kits de répartiteur 3 ports SilFlow™ GC
Plateforme micro fluidique hautement efficace et fiable pour améliorer la connectivité GC.
Marque:  SGE™ 123721
Code produit. 12700948
  • 774.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Le kit comprend un dispositif de microcanaux SilFlow (MCD), un outil FingerTite SilTite, un support de montage, ainsi que des ferrules, des écrous et des ferrules obturatrices pour la configuration
  • Tubulure de diamètre extérieur 1,1 mm non incluse
Spécification
Spécification
Répartiteur de ports
0,53 mm
Dispositif de microcanaux (MCD) SilFlow, outil FingerTite SilTite, support de montage, ferrules de tailles adaptées, écrous et ferrules obturatrices pour la configuration
Dispositif de microcanaux SGE Silflow