Learn More
SGE™ Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Código de producto. 10645851
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,5 mm
Quantité:
1/boîte
6/boîte
Tamaño de la unidad:
1 pièce
6 pièces
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10645851
Marca: SGE™ 006050
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
  • Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
  • Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
  • Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Especificaciones
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Acier inoxydable (piston)
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,5 mm
Comprend Piston standard
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Modèle 250R
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 250 μl
Gamme de produits SGE
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau amovible
Type de connexion Amovible
Graduated Oui
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado