Learn More
SGE™ Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Code produit. 10228820
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure:
0,47 mm
0,5 mm
Quantité:
1/boîte
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 10228820
Marque: SGE™ 005050
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
  • Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
  • Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
  • Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
Précision ± 1%
Matériau Verre borosilicaté (cylindre)
Calibre d’aiguille 25 G
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,01 in
Diamètre (impériale) externe 0,31 in
Diamètre (métrique) externe 8 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,5 mm
Comprend Piston standard
Longueur (impériale) de l’aiguille 1,96 in
Type de produit Aiguilles de seringues amovibles standard de série II
Modèle 100R
Quantité 1/boîte
Volume (métrique) 100 μl
Type de pointe d’aiguille Biseau amovible
Type de connexion Amovible