Learn More
SGE™ Seringues standard à aiguille fixe, série II
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Calibre d’aiguille:
25 G
26 G
Comprend:
Piston standard
Protection du piston
Quantité:
10/boîte
6 Paquets
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
Seringues standard avec rebord anti-rotation et aiguilles alignées sur la marque zéro du cylindre afin de réduire le volume mort, offrant une précision à < ± 1 %
- Les pistons en acier inox sont montés à la main, non interchangeables, non remplaçables
- Les seringues avec capacités de 5 et 10 μl ont un diamètre externe de corps de 6,5 mm, une longueur d’échelle de 54,1 mm et incluent une aiguille de calibre 26s de 50 mm de long
- Les seringues d’une capacité de 25 à 500 μl ont un diamètre externe de fourreau de 8 mm, une longueur d’échelle de 60 mm et une aiguille de calibre 25 d’une longueur de 50 mm. Les modèles à aiguille fixe sont dotés d’une aiguille collée au corps avec de la colle époxy résistante aux solvants. Les modèles à aiguille amovible sont dotés d’un joint en PTFE, d’un ressort et d’un écrou pour un fonctionnement résistant aux fuites.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre) |
| Calibre d’aiguille | 25 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,01 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,5 mm |
| Comprend | Piston standard |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Type de produit | Seringue pour micro-volumes |
| Afficher plus |