Learn More
Trajan™ Vannes de rechange pour seringues Luer-Lock
Code produit. p-4399770
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Seringue (50 μl à 2 L)
Seringue (5 ml à 2 L)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11947534
Marque: Trajan™ 031910
Pour pressuriser un échantillon avant l’injection, une seringue SGE est pré-équipée d’une vanne
  • Vanne à poussée-traction avec embout Luer-Lock pour s’adapter aux seringues à aiguille amovible 25 μl à 2,5 ml
  • Vanne à bouton-poussoir avec embout Luer-Lock. Convient aux seringues de 5 ml à 2 L avec aiguille amovible Luer-Lock ou aiguille amovible
  • Vanne Luer-Lock pour toutes les seringues Luer-Lock et à embout Luer ou autres dispositifs Luer. Idéales lorsque le remplacement rapide des aiguilles est nécessaire
Spécification
Description Bouton-poussoir avec Luer-Lock
Type de produit Vanne de rechange
À utiliser avec (équipement) Seringue (5 ml à 2 L)