Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe pour vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco
Aiguille fixe de rechange pour seringues manuelles. Pour une utilisation avec les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco
Marque:  Trajan™ 003300
Code produit. 10627171
  • 57.85€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçues pour les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, Valco et SSI
Spécification
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre)
0,37 mm
0,028 mm
25 μl
LC
22 G
0,71 mm
Seringue manuelle
51 mm
Vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco