Learn More
Trajan™ Seringue à aiguille fixe pour vannes Beckman/Altex, Rheodyne, SSI, Valco
Code produit. 10462721
Click to view available options
Volume (métrique):
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10462721
Marque: Trajan™ 004300
Aiguille fixe de rechange pour seringues manuelles. Pour une utilisation avec les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco
  • Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
  • Résultats exacts et reproductibles
  • Spécialement conçues pour les vannes Beckman / Altex, Rheodyne, Valco et SSI
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (cylindre)
Calibre d’aiguille 22 G
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,37 mm
Diamètre (métrique) externe 0,71 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,028 mm
Type de produit Seringue manuelle
Volume (métrique) 50 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille 51 mm
Type de pointe d’aiguille LC
À utiliser avec (équipement) Vannes Beckman / Altex, Rheodyne, SSI et Valco