Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 10 μl
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
22 G
23 G
25 G
26 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
LC
Orifice latéral
Orifice latéral ou bombé
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,6 in
2 in
2,7 in
Diamètre (impériale) externe:
0,01 in
0,01 po
0,019 in
0,02 in
0,028 in
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Description
En acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Matériau | Stainless Steel |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,004 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,01 po |
| Diamètre (métrique) interne | 0,11 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 0,25 mm |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,6 in |
| Type de produit | Aiguille de rechange |
| Longueur (métrique) de l’aiguille | 40 mm |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| Afficher plus |