Learn More
SGE™ Aiguilles de rechange pour seringues de 0,5 à 1 μl
Code produit. 10700852
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
32 G
Type de pointe d’aiguille:
Biseau
Cône
Gaine / LC
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4 po
À utiliser avec (équipement):
Aiguilles pour seringue (0,5 μl), seringues
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 0,5 μl
Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 1 μl
Seringues pour microvolumes (1 μl)
Seringues sur colonne
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10700852
Marque: SGE™ 034057
À utiliser avec des récipients de 0,5 à 1 μl
Pour des seringues à aiguille amovible ou des rechanges supplémentaires, contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific.
Spécification
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) interne 0,006 in
Diamètre (impériale) externe 0,02 in
Diamètre (métrique) interne 0,15 mm
Diamètre (métrique) externe 0,5 mm
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,7 in
Type de produit Aiguille de rechange
Type de pointe d’aiguille Cône
À utiliser avec (équipement) Dia. ext. de 8 mm Seringues pour microvolumes cylindre 1 μl