Learn More
Trajan™ Aiguille de rechange pour seringue 10 μl
Une gamme d’aiguilles de qualité pour une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de styles de pointes
Marque: Trajan™ 037675
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
0,1 mm | |
Aiguille de rechange | |
Sur colonne |
0,23 mm | |
75 mm | |
Seringues (10 μl) |