Learn More
Trajan™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Code produit. p-4911131
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Longueur (impériale) de l’aiguille:
2 in
2,7 in
4,52 in
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11989427
Marque: Trajan™ 039807
Style de pointe biseautée. Les aiguilles de rechange Trajan Scientific and Medical™ pour seringues Luer-Lock sont fournies en boîtes de 5.
Conçu pour une pénétration optimale du septum et la prévention du carottage du septum.
  • Aiguille standard à usage général
  • En acier inox
  • Préféré pour l’injection manuelle où percer le septum exactement au même endroit est difficile
Spécification
Matériau Stainless Steel
Calibre d’aiguille 23 G
Diamètre (impériale) interne 0,012 in
Diamètre (impériale) externe 0,024 in
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Diamètre (métrique) externe 0,63 mm
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse
Longueur (impériale) de l’aiguille 2,7 in
Type de produit Aiguille de rechange
Gamme de produits Trajan
Longueur (métrique) de l’aiguille 68,58 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
Type de connexion Luer-Lock