Learn More
Trajan™ Inserts PerkinElmer
Code produit. 10442531
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10442531
Marque: Trajan™ 092097
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments PerkinElmer
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 88 mm
Product Type Insert d’injection GC, restriction D.I. col de cygne encastré de 0,25 mm
Diamètre (métrique) interne 1 mm
Diamètre (métrique) externe 2 mm