Learn More
Trajan™ Seringue sur colonne Carlo Erba
Les seringues sur colonne exigent que le diamètre externe de l’aiguille soit inférieur à celui de la colonne capillaire avec laquelle il est utilisé. Pour une utilisation avec les produits Carlo Erba
102.00€ - 149.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 0,23 mm |
---|---|
Type de produit | Seringue sur colonne |
Longueur (métrique) de l’aiguille | 75 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10626231
|
Trajan™
000380 |
5 μl |
149.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10015510
|
Trajan™
002500 |
10 μl |
102.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Conçue pour les injections sur colonne
Spécification
0,23 mm | |
Seringue sur colonne | |
75 mm |