Learn More
SGE™ Seringues pour nano-volumes
Idéales pour l’injection de chromatographie capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
Marque: SGE™ 000550
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Idéales pour l’injection chromatographique capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
- Possibilité d’injecter jusqu’à 50 nl avec une précision élevée
- Idéales pour la distribution de très petits volumes liquides
- Le piston s’étend dans la pointe de l’aiguille
- L’échantillon est contenu uniquement dans l’aiguille sans contact avec le verre
- Volume mort pratiquement nul et transfert entre les injections
- Recommandé pour une utilisation lorsque le volume de l’échantillon est inférieur à 1000 nl (1 µl)
Spécification
± 2 % | |
23 G | |
0,315 in | |
0,63 mm | |
1,96 in | |
1BR-5-RAX | |
1 μl | |
Pointe amovible |
Verre borosilicaté (cylindre) | |
0,0248 in | |
8 mm | |
Adaptateur répétiteur | |
Seringue pour nano-volumes | |
Chaque | |
50 mm |