Learn More
SGE™ Seringues pour nano-volumes
Idéales pour l’injection de chromatographie capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
Marque:  SGE™ 000802
Code produit. 10588882
Description
Description
Idéales pour l’injection chromatographique capillaire en nanovolumes ainsi que pour la préparation de normes précises nécessitant de petits volumes.
  • Possibilité d’injecter jusqu’à 50 nl avec une précision élevée
  • Idéales pour la distribution de très petits volumes liquides
  • Le piston s’étend dans la pointe de l’aiguille
  • L’échantillon est contenu uniquement dans l’aiguille sans contact avec le verre
  • Volume mort pratiquement nul et transfert entre les injections
  • Recommandé pour une utilisation lorsque le volume de l’échantillon est inférieur à 1000 nl (1 µl)
Spécification
Spécification
± 2 %
23 G
0,315 in
0,63 mm
2,75 in
Seringue pour nano-volumes
Chaque
70 mm
Amovible
Verre borosilicaté (cylindre)
0,0248 in
8 mm
2,75 in
70 mm
5BR-7
5 μl
Pointe amovible