Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour vannes Rheodyne™ et Valco™
Click to view available options
Volume (métrique):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Modèle:
10F-LC
1MDR-LC-GT
250R-GT-LC
250R-LC
25R-GT-LC
500R-LC
50R-GT-LC
5F-LC
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Jauge : 22
- Longueur de l’aiguille : 5,08 cm (2 po)
- Type de pointe : LC
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 22 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,028 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,71 mm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Type de produit | Seringue manuelle |
| Modèle | 10F-LC |
| Quantité | Chaque |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | LC |
| Afficher plus |