Learn More
Trajan™ Revêtement direct divisé Thermo Scientific
Code produit. 10529262
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10529262
Marque: Trajan™ 092150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Thermo Scientific
Spécification
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 105 mm
Product Type Insert d’injection GC à débit divisé, Droit
Diamètre (métrique) interne 5 mm
Diamètre (métrique) externe 8 mm