Learn More
SGE™ Colonne capillaire GC BPX-PCB polycarborane-siloxane
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Caractéristiques
- Colonne privilégiée pour les composés de biphényle polychloré (PCB)
- Sépare les PCB's sur la substitution de l’anneau ortho ainsi qu’au point d’ébullition
- Contient 8 % de phényl polycarborane-siloxane
- Idéale pour une analyse environnementale
- Phase à haute température unique adaptée à l’analyse des polluants organiques persistants (POP)
Applications
- Utilisée pour les analyses de congénères PCB
- Aromatiques nitro-substitués
- Hydrocarbures aromatiques polynucléaires
- Pesticides / herbicides
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,1 mm |
| Phase stationnaire | SGE™ BPX-PCB |
| À utiliser avec (application) | Analyse des hydrocarbures aromatiques polynucléaires, Aromatiques nitro-substitués, Hydrocarbures aromatiques polynucléaires, Analyse des pesticides, Analyse des herbicides |
| Granulométrie | 0,1 μm |
| Plage de températures | –20°C à +360/370°C |
| Épaisseur du film | 0,1 μm |
| Longueur (métrique) | 10 m |