Learn More
Trajan™ FocusLiner avec entrée conique à débit divisé / non divisé pour Agilent
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan™ 092011
Code produit. 10003712
  • 1025.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Agilent
Spécification
Spécification
25/boîte
Insert d’injection GC, FocusLiner conique à débit divisé / non divisé
6,3 mm
78,5 mm
4 mm
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177