Learn More
SGE™ Seringues étanches aux gaz : modèles Luer-Lok fixes
Click to view available options
Volume (métrique):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
10 mL
25 ml
Diamètre (impériale) externe:
0,31 in
0,42 po
0,7 in
1,06 in
Modèle:
100F-LL-GT
10MDF-LL-GT
1MDF-LL-GT
2.5MDF-LL-GT
250F-LL-GT
25MDF-LL-GT
500F-LL-GT
50F-LL-GT
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capacités de 10 μl à 100 ml
- En verre borosilicaté, avec pointes de piston en PTFE et cônes Luer Kel-F™ (le cas échéant)
- Les aiguilles s’alignent sur la graduation zéro du corps pour réduire le volume mort et améliorer l’exactitude et la précision à <± 1 %
- Pistons remplaçables sur tous les modèles
- Les seringues Luer-Lok™ et à embout Luer sont livrées sans aiguilles ; à commander séparément
Spécification
Spécification
| Précision | ± 1% |
| Matériau | Verre borosilicaté (cylindre), PTFE (pointe) |
| Diamètre (impériale) externe | 0,31 in |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| À utiliser avec (application) | Convient aux gaz ou aux liquides pour une inertie maximale |
| Comprend | Protection de piston, pointe Luer mâle Kel-F inerte |
| Type de produit | Seringue Gastight |
| Modèle | 50F-LL-GT |
| Quantité | Chaque |
| Volume (métrique) | 50 μl |
| Afficher plus |