Learn More
SGE™ Seringue étanche aux gaz avec aiguille amovible
Click to view available options
Longueur (impériale):
1,65 in
1,96 in
Longueur (impériale) de l’aiguille:
1,65 in
1,96 in
Modèle:
10R-S-GT-0.63C
250R-V-GT
Type de pointe d’aiguille:
Biseau fixe
Pointe amovible
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Aiguille amovible
- Piston étanche aux gaz
- Acier inox
- Jauge : 23
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Idéales pour le stockage et le transport des échantillons ou pour pressuriser l’échantillon avant l’injection |
| Longueur (impériale) | 1,96 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue analytique |
| Modèle | 250R-V-GT |
| Quantité | Chaque |
| Afficher plus |