Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP21 (FFAP)
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
Marque: Trajan™ 054472
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
- Phase polaire PEG modifiée à l’acide nitrotéréphtalique
- Idéal pour les acides à faible poids moléculaire
- Les applications incluent les acides libres volatils, les esters méthyliques d’acides gras (EMAG), les alcools, les aldéhydes et les cétones
Spécification
250°C | |
0,32 mm | |
G25, G35 | |
35°C à 240/250°C | |
60 m | |
Polaire |
Interactions liaison hydrogène ou dipôle | |
Polyéthylène glycol | |
Acides non volatiles, Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), Analyse de l’alcool, Analyse des aldéhydes, Acrylates, Cétones | |
0,25 μm | |
BP21 (FFAP) | |
Silice fondue |