Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP21 (FFAP)
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
Marque:  Trajan™ 054468
Code produit. 12975591
  • 770.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
  • Phase polaire PEG modifiée à l’acide nitrotéréphtalique
  • Idéal pour les acides à faible poids moléculaire
  • Les applications incluent les acides libres volatils, les esters méthyliques d’acides gras (EMAG), les alcools, les aldéhydes et les cétones
Spécification
Spécification
Acides non volatiles, esters méthyliques d’acide gras, alcools, aldéhydes, acrylates, cétones
Polyéthylène glycol
Acides non volatiles, Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), Analyse de l’alcool, Analyse des aldéhydes, Acrylates, Cétones
35°C à 240/250°C
25 m
Polaire
0,32 mm
G25, G35
0,25 μm
0,25 μm
BP21 (FFAP)
Silice fondue