Learn More
Trajan™ Colonnes capillaires GC BP21 (FFAP)
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
Marque:  Trajan™ 054477
Code produit. 12935601
  • 933.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Phase PEG très polaire modifiée à l’acide nitrotéréphtalique, adaptée à l’analyse des acides gras libres
  • Phase polaire PEG modifiée à l’acide nitrotéréphtalique
  • Idéal pour les acides à faible poids moléculaire
  • Les applications incluent les acides libres volatils, les esters méthyliques d’acides gras (EMAG), les alcools, les aldéhydes et les cétones
Spécification
Spécification
250°C
0,53 mm
G25, G35
35°C à 240/250°C
30 m
Polaire
Interactions liaison hydrogène ou dipôle
Polyéthylène glycol
Acides non volatiles, Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), Analyse de l’alcool, Analyse des aldéhydes, Acrylates, Cétones
0,5 μm
BP21 (FFAP)
Silice fondue