Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC BP20 (Wax)
Combinent une technologie de phase innovante et une capacité unique de production de silice fondue. Les colonnes capillaires GC SGE™ BP20 (Wax) offrent une solution de séparation complète pour toutes les applications.
Marque: SGE™ 054442
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques
- Colonnes Wax standard
- Liée et réticulée
- Peuvent être rincées avec des solvants
- Utilisées pour la séparation des alcools, acides libres, esters méthyliques d’acide gras, aromatiques, solvants et huiles essentielles
Spécification
260°C | |
0,32 mm | |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
20°C à 240/260°C | |
25 m | |
Silice fondue |
Interactions liaison hydrogène ou dipôle | |
Polyéthylène glycol | |
Analyse de l’alcool, Acides libres, Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), Analyse des aromatiques, Solvants et huiles essentielles | |
1 μm | |
Polaire |