Learn More
SGE™ Colonnes capillaires GC BP20 (Wax)
Combinent une technologie de phase innovante et une capacité unique de production de silice fondue. Les colonnes capillaires GC SGE™ BP20 (Wax) offrent une solution de séparation complète pour toutes les applications.
Marque:  SGE™ 054440
Code produit. 15288673
  • 835.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Caractéristiques
  • Colonnes Wax standard
  • Liée et réticulée
  • Peuvent être rincées avec des solvants
Applications
  • Utilisées pour la séparation des alcools, acides libres, esters méthyliques d’acide gras, aromatiques, solvants et huiles essentielles
Spécification
Spécification
280°C
0,53 mm
G14, G15, G16, G20, G39
20°C à 260/280°C
30 m
Silice fondue
Interactions liaison hydrogène ou dipôle
Polyéthylène glycol
Analyse de l’alcool, Acides libres, Esters méthyliques d’acides gras (EMAG), Analyse des aromatiques, Solvants et huiles essentielles
0,5 μm
Polaire