Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 10 à 50 mu;l Diamond Thermo RSH
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque: Trajan™ 0355622
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ulSpécification
Revêtement d’aiguille : Hydrophobe ultra lisse | |
0,004 in | |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
10 à 50 μl | |
Diamond Thermo RSH |
23 G | |
0,11 mm | |
0,63 mm | |
2,24 in | |
Chaque | |
Cône |