Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique GC de 10 à 50 mu;l Diamond Thermo RSH
Améliore la sensibilité de vos analyses MS avec une réduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et une augmentation de la récupération des analytes.
Marque:  Trajan™ 0355612
Code nomenclature Nacres: SB.54
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 13137946
  • 98.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-08-2024
Description
ulliReport de seringue le plus bas/liliRéduction de l’interaction des échantillons non spécifiques et augmentation de la récupération des analytes/liliAiguilles amovibles ultra lisses avec un choix de traitements de surface./li/ul
Spécification
Spécification
Revêtement d’aiguille : Hydrophile ultra lisse
0,004 in
0,024 in
Chromatographie en phase gazeuse
Seringue pour échantillonneur automatique GC
10 à 50 μl
Cône
23 G
0,11 mm
0,63 mm
2,24 in
Chaque
57 mm
Diamond Thermo RSH