Learn More
Trajan™ Seringues Headspace Diamond pour CTC PAL RTC (changement d’outil robotique)
Obtenez une reproductibilité exceptionnelle tout en économisant du temps et en améliorant le flux de travail.
210.00€
Spécification
Calibre d’aiguille | 23 G |
---|---|
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,024 in |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,5 in |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13197876
|
Trajan™
008155 |
1000 μl | 1MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H |
210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
13107886
|
Trajan™
008655 |
2500 μl | 2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H |
210.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
ulliReproductibilité : une conception unique de pointe de piston alimentée garantit un joint étanche aux gaz et assure des performances et une longévité exceptionnelles grâce au cycle de température./liliTempérature de fonctionnement : la performance supérieure se poursuit même lorsque la température passe à 150deg;C./liliÉconomie de temps et amélioration du flux de travail : les temps d’équilibrage étendus ne sont pas nécessaires. Le report réduit minimise le temps utilisé pour le rinçage et le lavage des seringues./li/ulSpécification
23 G | |
0,63 mm | |
2,5 in | |
Chaque | |
CTC PAL RTC |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue Headspace Diamond | |
Orifice latéral | |
Fixe |