Learn More
Trajan™ Seringues Headspace Diamond pour CTC PAL RTC (changement d’outil robotique)
Obtenez une reproductibilité exceptionnelle tout en économisant du temps et en améliorant le flux de travail.
Marque: Trajan™ 008655
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliReproductibilité : une conception unique de pointe de piston alimentée garantit un joint étanche aux gaz et assure des performances et une longévité exceptionnelles grâce au cycle de température./liliTempérature de fonctionnement : la performance supérieure se poursuit même lorsque la température passe à 150deg;C./liliÉconomie de temps et amélioration du flux de travail : les temps d’équilibrage étendus ne sont pas nécessaires. Le report réduit minimise le temps utilisé pour le rinçage et le lavage des seringues./li/ulSpécification
23 G | |
0,63 mm | |
2,5 in | |
2.5MF-RTC/RSH-EGT-HS-6.5/0.63H | |
2500 μl | |
CTC PAL RTC |
0,024 in | |
Chromatographie en phase gazeuse | |
Seringue Headspace Diamond | |
Chaque | |
Orifice latéral | |
Fixe |